Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor pressure
0.0017 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
bp
357 °C/1013 hPa
mp
-39 °C
solubility
0.06 mg/L
density
13.55 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Hg]
InChI
1S/Hg
InChI key
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp -39 °C | mp −38.87 °C (lit.) | mp -39 °C | mp - |
| bp 357 °C/1013 hPa | bp 356.6 °C (lit.) | bp 357 °C/1013 hPa | bp - |
| density 13.55 g/cm3 at 20 °C | density - | density 13.55 g/cm3 at 20 °C | density - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 20-25°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quecksilber
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7439-97-6
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1044040250 | 04022536051284 |
| 1044041000 | 04022536051291 |