Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 286,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
liquid
General description
Packaging
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quecksilber
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7439-97-6
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1044031000 | 04022536051277 |
| 1044030250 | 04022536051260 |