Fortfahren mit
1.04307
Heptan
greener alternative
about 85% EMPLURA®
Synonym(e):
Heptane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 204,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.20
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
205-563-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730763
Assay:
≥85% (GC)
Bp:
98 °C (lit.)
Vapor pressure:
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
€ 127,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
product line
EMPLURA®
assay
≥85% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
433 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
solubility
0.05 g/L
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5.89577246654H2198
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥85% (GC)
assay
99%
assay
99%
assay
99%
solubility
0.05 g/L
solubility
water: insoluble
solubility
water: insoluble
solubility
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
bp
98 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
expl. lim.
7 %
expl. lim.
7 %
expl. lim.
7 %
expl. lim.
7 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heptan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
104307250004027269428259
104307100004027269706012
104307400004027269689216