Merck
H2198
Sigma-Aldrich
Heptan
greener alternative
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
Heptylhydrid, n-Heptan
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.20
Beilstein:
1730763
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.06
Assay:
99%
bp:
98 °C (lit.)
Dampfdruck:
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
433 °F
Expl.-Gr.
7 %
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−91 °C (lit.)
Dichte
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Heptan ist ein umweltverträglicheres Lösungsmittel und eine nachhaltigere Alternative zu Hexan, und wurde daher für „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsmittel“ weiterentwickelt. Weitere Informationen finden #Sie hier
Anwendung
Grünere Alternativen zu Hexan.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Grünere Alternative zu Hexan
Verpackung
Sonstige Hinweise
Pure-Pac® II-Behälter erfordern ein Micromatic MacroValve-Verbindungsstück zur Entnahme von Lösungsmitteln, Z560723.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4
Arun K Kota et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(43), 5838-5843 (2012-08-30)
Hierarchically structured, superoleophobic surfaces are demonstrated that display one of the lowest contact angle hysteresis values ever reported - even with extremely low-surface-tension liquids such as n-heptane. Consequently, these surfaces allow, for the first time, even ≈2 μL n-heptane droplets
S Monadjemi et al.
Environmental science & technology, 45(22), 9582-9589 (2011-09-29)
Photodegradation is seldom considered at the surface of vegetation after crop spraying. Chlorothalonil, a broad-spectrum foliar fungicide with a very widespread use worldwide, was considered. To represent the waxy upper layer of leaves, tests were performed within thin paraffin wax
Gábor Csordás et al.
PloS one, 9(6), e98191-e98191 (2014-06-04)
In recent years, Drosophila melanogaster has become an attractive model organism in which to study the structure and development of the cellular immune components. The emergence of immunological markers greatly accelerated the identification of the immune cells (hemocytes), while the
Thushara Karunasekara et al.
Journal of chromatography. A, 1218(6), 809-816 (2011-01-07)
Partition coefficients for varied compounds were determined for the organic solvent-propylene carbonate biphasic partition system where the organic solvent is n-heptane, isopentyl ether or 1-octanol. These partition coefficient databases are analyzed using the solvation parameter model facilitating a quantitative comparison
Ross J Ellis et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(40), 12796-12807 (2014-08-30)
Combining experiment with theory reveals the role of self-assembly and complexation in metal-ion transfer through the water-oil interface. The coordinating metal salt Eu(NO3)3 was extracted from water into oil by a lipophilic neutral amphiphile. Molecular dynamics simulations were coupled to
Verwandter Inhalt
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Warum sollten Sie sich zwischen ökologischen und zuverlässigen Lösungsmitteln entscheiden müssen? Entscheiden Sie sich für beides – mit unseren biobasierten und umweltverträglicheren Lösungen. Lösungsmittel der Marke Cyrene™ sind eine neue dipolare, aprotische Alternative zu gängigen Lösungsmitteln, die unter die REACH-Verordnung fallen, wie N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP) und Dimethylformamid (DMF).