Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 344,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
214-560-0
NACRES:
SE.11
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenagency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
form
solid
mp
200 °C
bulk density
220 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(c2c(cccc2)O)\C=C\N=C1C=CC=CC1=O
InChI
1S/C14H12N2O2/c17-13-7-3-1-5-11(13)15-9-10-16-12-6-2-4-8-14(12)18/h1-10,15,17H/b10-9+,16-12?
InChI key
OMJNMRJMNUREOJ-KOBPNRPCSA-N
Application
- A new coordination mode of the photometric reagent glyoxalbis(2-hydroxyanil): Diese Studie führt eine neuartige Koordinationsmethode für Glyoxalbis(2-hydroxyanil) ein und beschreibt seine Anwendung als bis-bidentaten Brückenligand in verschiedenen Ruthenium-Komplexen. Die Forschungsarbeit deckt redoxaktive Komplexe ab und umfasst ein mit Radikalen überbrücktes Diruthenium(III)- und ein einzigartiges Ru(III)/Ru(IV)-Zwischenprodukt. Sie demonstriert potenzielle Anwendungen in der photometrischen Analyse und der Redoxchemie (Kar et al., 2005).
Analysis Note
Gehalt (ex N): ≥ 97
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schmelzbereich: ca. 200
Sulfatasche: ≤ 0,1 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0,5 %
Eignung zur Metallbestimmung: entspricht
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schmelzbereich: ca. 200
Sulfatasche: ≤ 0,1 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0,5 %
Eignung zur Metallbestimmung: entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| form solid | form liquid | form liquid | form solid |
| mp 200 °C | mp −45 °C (lit.) | mp - | mp 45-49 °C |
| agency reag. Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
| bulk density 220 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1041910025 | 04022536048307 |