Fortfahren mit
1.04086
Glaswolle
Synonym(e):
Glaswolle
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,40
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 173,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41122409
EC Index Number:
266-046-0
NACRES:
NB.51
MDL number:
€ 72,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
suitable for EPA 1613
Quality Level
impurities
≤0.005% Heavy metals (as Pb), ≤0.1% Alcali soluble in water (as Na2O), ≤1% Substances soluble in hydrochloric acid
pH
9-11 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bulk density
20‑160 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Ca+2].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/Ca.Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q+2;+1;/p-3
InChI key
QXJJQWWVWRCVQT-UHFFFAOYSA-K
General description
Glaswolle ist eine faserige anorganische Substanz (Silikate), die hauptsächlich aus Gestein, Schlacke, Glas oder anderen verarbeiteten Mineralien hergestellt wird. Sie wird häufig als Material zur Wärmeisolierung eingesetzt.[1]
Glaswollstopfen werden oft für GC-Inlet-Liner genutzt, um die Probenverdampfung zu verbessern und um zu verhindern, dass nicht flüchtiges Material in die Säule gelangt. Sie können auch in gepackten GC-Säulen, Lösungsmitteldesorptionsröhrchen sowie Thermodesorptionsröhrchen und für die Purge-Trap-Technik zum Zurückhalten des adsorbierenden Materials eingesetzt werden.
Application
  • Assessment of different factors on the influence of glass wool concentration for detection of main swine viruses in water samples: Diese Forschungsarbeit zeigt die Verwendung von Glaswolle bei der Filtration und Konzentration von Viren aus Umweltproben und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der öffentlichen Gesundheit und zur Umweltüberwachung (Fan et al., 2023).
  • The Evolution of Insulation Performance of Fiber-Reinforced Silica Aerogel after High-Temperature Treatment: Untersuchungen zur Wirksamkeit von Glaswolle bei der Wärmedämmung und zu ihrer Beständigkeit bei hohen Temperaturen sind für ihre Anwendung in energieeffizienten Gebäudehüllen und Industrieanlagen von entscheidender Bedeutung (Gao et al., 2023).
Analysis Note
In Salzsäure lösliche Anteile: ≤ 1 %
In Wasser lösliches Alkali (als Na₂O): ≤ 0,1 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,005 %
Faserdurchmesser (15–25 µm): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
440345NIST92NIST89
Soda-lime glass NIST® SRM® 92, (low boron)
NIST92
Soda-lime glass
pH
9-11 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
-
pH
-
pH
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bulk density
20‑160 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
agency
suitable for EPA 1613
agency
-
agency
-
agency
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
impurities
≤0.005% Heavy metals (as Pb), ≤1% Substances soluble in hydrochloric acid
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glaswolle
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Alexander Guber et al.
American journal of industrial medicine, 49(12), 1066-1069 (2006-11-14)
Glass wool or vitreous fibers are non-crystalline, fibrous inorganic substances (silicates) made primarily from rock, slag, glass, or other processed minerals. They belong to the man-made mineral fibers (MMMFs) group and their respiratory effects are well described by De Vuyst
Global Trade Item Number
SKUGTIN
104086100004022536877310
104086025004022536878010
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf