Merck
NIST92
Kalk-Natron-Glas
NIST® SRM® 92, (low boron)
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 45 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
XRF: suitable
Anwendung(en)
glass & ceramic
Format
matrix material
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Ca+2].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/Ca.Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q+2;+1;/p-3
InChIKey
QXJJQWWVWRCVQT-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below.
Aluminum (Al), Arsenic (As), Calcium (Ca), Iron (Fe), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Potassium (K), Silicon (Si), Sodium (Na), Sulfur (S), Boron oxide (B2O3)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Barium (Ba), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Strontium (Sr), Titanium (Ti), Zinc (Zn), Zirconium (Zr), Antimony (Sb), Gallium (Ga), Beryllium (Be), Fluorine (F), Bismuth (Bi), Lithium (Li), Cadmium (Cd), Mercury (Hg), Cerium (Ce), Nickel (Ni), Cesium (Cs), Rubidium (Rb), Chromium (Cr), Selenium (Se), Cobalt (Co), Tin (Sn), Copper (Cu), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2