Fortfahren mit
1.04007
D(-)-Fructose
for biochemistry
Synonym(e):
D(-)-Fructose, Laevulose, Levulose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
200-333-3
NACRES:
NA.79
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
autoignition temp.
360 °C
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
100-104 °C (decomposition)
solubility
790 g/L (OECD Test Guideline 105)
density
1.59 g/cm3 at 20 °C (OECD Test Guideline 109)
bulk density
700‑800 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Analysis Note
Purity (HPLC): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation (α 20/D; 10 %; water; calc. on anhydrous substance): -93.5 - -91.0 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Glucose (HPLC): ≤ 0.5 %
Water: ≤ 0.5 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.053231.0532147740
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥99.0% (HPLC)
solubility
790 g/L (OECD Test Guideline 105)
solubility
790 g/L (OECD Test Guideline 105)
solubility
790 g/L (OECD Test Guideline 105)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
mp
100-104 °C (decomposition)
mp
100-104 °C (decomposition)
mp
100-104 °C (decomposition)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
104007100004022536046334
104007025004022536046327