Fortfahren mit
1.03842
Fittings for capillaries
for with 2.3 mm OD for HPLC bottle adapter S40 (pack of 5)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 x 1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41121516
€ 108,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
fitting
for 2.3 mm OD for HPLC bottle adapter S40 (5 pk)
storage temp.
no temp limit
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.03843584581.51252
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
fitting
for 2.3 mm OD for HPLC bottle adapter S40 (5 pk)
fitting
for 3.2 mm OD for HPLC bottle adapter S40 (5 pk)
fitting
-
fitting
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
103842000504054839966804