Fortfahren mit
58458
Waters® Verschraubungen
size 1/16 in., pkg of 5 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
nuts and ferrules (5 ea)
packaging
pkg of 5 ea
size
1/16 in.
General description
The Waters® Fittings are used for connecting most HPLC columns to a 1/16 in. tubing system.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Waters is a registered trademark of Waters
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
58289Z22725057691
description
size 1/16 in., pkg of 5 ea
description
size 1/16 in., stainless steel
description
One-piece fingertight, pkg of 5 ea
description
Short fitting set, 1/16 in. tubing
description
nuts and ferrules (5 ea)
description
-
description
-
description
-
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 5 ea
packaging
pkg of 5 ea
size
1/16 in.
size
1/16 in.
size
-
size
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hallo, würde diese Verschraubung in den 1/8"-NPTF des Hochdruck-Filterhalters, 25 mm, Edelstahl (XX4502500) passen?
    1 answer
    1. These fittings are manufactured with UNF 10-32 thread dimensions and are intended for use with 1/16 inch outer diameter tubing to form a connection with most common HPLC columns. The fittings are not compatible with the 1/8 inch NPTF inlet and outlet of Catalog No. XX4502500.