Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 444,00 |
25 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.020,00 |
Über diesen Artikel
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
medium granules (dehydrated culture medium (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
application(s)
food and beverages, sterility testing
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria, molds, yeasts
General description
Application
Features and Benefits
Other Notes
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename GranuCult® plus | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| form medium granules (dehydrated culture medium (DCM)) | form solid | form - | form powder |
| application(s) food and beverages, sterility testing | application(s) food and beverages, microbiology, sterility testing | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| suitability bacteria, yeasts, molds | suitability bacteria, molds, yeasts | suitability bacteria, yeasts | suitability Enterococcus spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp. |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Linden-Grain-Medium
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2