Fortfahren mit
1.03750
Hefeextrakt-Agar
suitable for microbiology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 290,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
€ 290,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
medium granules
Quality Segment
manufacturer/tradename
GranuCult®
pH
6.3-6.7 (25 °C, 35 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
35 g/L
bulk density
750 kg/m3
application(s)
food and beverages
industrial qc, microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 6,3–6,7
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): gut bis sehr gut
Wachstum (Geotrichum candidum DSM 1240): gut bis sehr gut
Wachstum (Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): gut bis sehr gut
Wachstum (Penicillium commune ATCC 10428): gut bis sehr gut
Wachstum (Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403): gut bis sehr gut
Inkubation: 7 Tage; 28 °C; aerob.
Other Notes
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.13116014971.46121
form
medium granules
form
granular
form
powder
form
-
suitability
molds, yeasts
suitability
molds, yeasts
suitability
-
suitability
(Enumeration of culturable microorganisms)
application(s)
food and beverages
industrial qc, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
microbiology
water monitoring
solubility
35 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hefeextrakt-Agar
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
103750050004022536043791