Fortfahren mit
1.03168
Eriochromblauschwarz B (C.I. 14640)
metal indicator
Synonym(e):
Eriochromblauschwarz B (C.I. 14640), 2-Hydroxy-1-(1-hydroxynaphthyl-2-azo)-naphthalin-4-sulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,20
€ 43,65
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H13N2NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
222-639-6
NACRES:
NA.21
€ 43,65
Listenpreis€ 58,20Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Eriochromblauschwarz B (C.I. 14640), metal indicator
Quality Segment
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
loss
≤10% loss on drying, 110°C
pH
9.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
20 g/L
bulk density
540 kg/m3
λmax
634-644 nm (buffer pH 10.0)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])C1=CC(=O)\C(=N/Nc3c(c4c(cc3)cccc4)O)\c2c1cccc2
InChI
1S/C20H14N2O5S.Na/c23-17-11-18(28(25,26)27)14-7-3-4-8-15(14)19(17)22-21-16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)20(16)24;/h1-11,21,24H,(H,25,26,27);/q;+1/p-1/b22-19-;
InChI key
YRFCCVCSEVISHI-GXTSIBQPSA-M
Application
  • New palladium-oxazoline complexes: Synthesis and evaluation of the optical properties and the catalytic power during the oxidation of textile dyes.: In dieser Studie werden neue Palladium-Oxazolin-Komplexe untersucht, wobei der Schwerpunkt auf der Synthese und Bewertung ihrer optischen Eigenschaften und katalytischen Kraft bei der Oxidation von Textilfarbstoffen, einschließlich Eriochromblauschwarz B, liegt (Hassani et al., 2015).
  • Wet air and catalytic wet air oxidation of several azodyes from wastewaters: the beneficial role of catalysis.: Diese Forschungsarbeit untersucht die Anwendung von Nassluft- und katalytischen Nassluftoxidationsprozessen zum Abbau verschiedener Azofarbstoffe in Abwässern und hebt die positiven Auswirkungen der Katalyse auf die Verbesserung der Abbaueffizienz hervor, die möglicherweise auf Eriochromblauschwarz B anwendbar sind (Rodríguez et al., 2009).
Analysis Note
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Maximale Absorption λmax. (Puffer pH 10,0): 634–644 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λmax.; 0,025 g/L; Puffer pH 10,0; berechnet auf wasserfreie Substanz): 220–320
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 10 %
Eignung als Indikator (für die Metalltitration): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.031701.02498M1782
solubility
20 g/L
solubility
50 g/L
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL, slightly hazy, orange
bulk density
540 kg/m3
bulk density
400‑600 kg/m3
bulk density
780 kg/m3
bulk density
-
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
17590 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
loss
≤10% loss on drying, 110°C
loss
≤7% loss on drying, 110°C
loss
-
loss
-
pH
9.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
3.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
103168002504022536040387