Merck
1.03170
Eriochromschwarz T (C.I. 14645)
metal indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Eriochromschwarz T (C.I. 14645), Chromschwarz T, 2-Hydroxy-1-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-6-nitronaphthalen-4-sulfonsäurenatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H12N3NaO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.38
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
217-250-3
NACRES:
NB.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Eriochromschwarz T (C.I. 14645), indicator for complexometry ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
form
powder
potency
17590 mg/kg LD50, oral (Rat)
loss
≤7% loss on drying, 110°C
color
black to dark brown
pH
3.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
50 g/L
bulk density
400‑600 kg/m3
λmax
612-616 nm (buffer pH 10.0)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)(O)C1=CC(=O)\C(=N/Nc3c(c4c(cc3)cccc4)[O-])\c2c1cc(cc2)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C20H13N3O7S.Na/c24-17-10-18(31(28,29)30)15-9-12(23(26)27)6-7-14(15)19(17)22-21-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)20(16)25;/h1-10,21,25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-19-;
InChI key
JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Analysis Note
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Aussehen: Schwarzes bis dunkelbraun-schwarzes feines Pulver, ggf. mit granularen Bestandteilen.
Klarheit der Lösung: entspricht
Absorptionsmaximum λmax. (Puffer pH 10,0): 612–616 nm
Spez. Absporptionsgrad A 1 %/1 cm (λmax; 0,02  g/L; Puffer pH 10,0; ber. auf getrocknete Substanz): 400–510
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 7 %
Eignung als Indikator (für komplexometrische Titration, ACS): entspricht
Eignung als Indikator (Reag. Ph. Eur.): entspricht
Other Notes
Ersetzt: EX0100-5; EX0100
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c