Fortfahren mit
1.02930
1,2-Dichlorbenzol
for extraction analysis EMSURE®
Synonym(e):
1,2-Dichlorbenzol, o-Chlorbenzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,70
€ 74,02
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 168,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
1,2-(Cl)2C6H4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.00
UNSPSC Code:
12191501
EC Index Number:
202-425-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
reagent grade
Bp:
180 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
1.33 hPa ( 20 °C)
€ 74,02
Listenpreis€ 98,70Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Level
vapor pressure
1.33 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
640 °C
potency
500 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-12 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0001% Chloride (Cl), ≤0.0001% Fe (Iron), ≤0.0001% Heavy metals (as Pb), ≤0.001% Free acid (as HCl), ≤0.005% Sulfated ash, ≤0.01% Water
bp
180 °C/1013 hPa
mp
-17 °C
transition temp
flash point 66 °C
solubility
0.13 g/L
density
1.31 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI key
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE-Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Wir erklären, dass unsere EMSURE Produkte den Vorgaben der ACS, des Abschnitts „Reagenzien“ des Europäischen Arzneibuchs (Reag. Ph. Eur.) sowie den ISO-Normen entsprechen.
Other Notes
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihre Sicherheit ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dichlorbenzol
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102930250004022536038063
102930100004022536038056