Fortfahren mit
1.02753
Kupfer(II)-nitrat-Trihydrat
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Kupfer(II)-nitrat-Trihydrat, Kupferdinitrat-Trihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,70
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 241,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.990,00
€ 2.992,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cu(NO3)2 · 3 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.60
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
221-838-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (iodometric)
Form:
solid
Solubility:
2670 g/L
€ 78,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (iodometric)
form
solid
potency
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
114 °C
solubility
2670 g/L
density
2.05 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1050 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.01%, Na: ≤0.01%, Ni: ≤0.001%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
InChI key
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (iodometrisch): ≥ 99,5 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,002 %
K (Kalium): ≤ 0,01 %
Na (Natrium): ≤ 0,01 %
Ni (Nickel): ≤ 0,001 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Zn (Zink): ≤ 0,001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
940143611941.02733
form
solid
form
(Crystal or Powder)
form
powder or crystals
form
solid
assay
≥99.5% (iodometric)
assay
(iodometric, redox titration), ≥99.9% trace metals basis
assay
99-104%
assay
≥99.0% (iodometric)
solubility
2670 g/L
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
757 g/L
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
cation traces
Ca: ≤0.005%, K: ≤0.01%, Ni: ≤0.001%, Zn: ≤0.001%, Fe: ≤0.002%, Pb: ≤0.001%, Na: ≤0.01%
cation traces
Al: ≤10 ppm, Ca: ≤10 ppm, Cd: ≤10 ppm, Cr: ≤10 ppm, Fe: ≤10 ppm, K: ≤10 ppm, Mg: ≤10 ppm, Mn: ≤10 ppm, Na: ≤30 ppm, Ni: ≤10 ppm, Pb: ≤10 ppm, Si: ≤10 ppm, Zn: ≤10 ppm
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤10 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
As: ≤0.0001%, Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.003%, K: ≤0.01%, N: ≤0.003%, Na: ≤0.02%, Ni: ≤0.001%, Pb: ≤0.004%
mp
114 °C
mp
-
mp
-
mp
598 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kupfer(II)-nitrat-Trihydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102753025004022536036342
102753902504022536036366
102753100004022536036359
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf