Wichtige Dokumente
940143
Copper(II) nitrate trihydrate
≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Copper dinitrate trihydrate, Copper(2+) nitrate trihydrate, Cupric nitrate trihydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
(iodometric, redox titration)
≥99.9% trace metals basis
Form
(Crystal or Powder)
Löslichkeit
water: soluble
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤20 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
Kationenspuren
Al: ≤10 ppm
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤10 ppm
Cr: ≤10 ppm
Fe: ≤10 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤10 ppm
Mn: ≤10 ppm
Na: ≤30 ppm
Ni: ≤10 ppm
Pb: ≤10 ppm
Si: ≤10 ppm
Zn: ≤10 ppm
SMILES String
[Cu+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O
InChIKey
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)