Fortfahren mit
1.02459
Eisen(II)-chlorid Tetrahydrat
extra pure special grade
Synonym(e):
Eisenchlorür Tetrahydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 152,00
12.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.010,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
FeCl2 · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.81
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 152,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
Quality Segment
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
107 °C (Elimination of water of crystallisation)
SMILES string
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
38002444939220299
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
107 °C (Elimination of water of crystallisation)
mp
-
mp
-
mp
-
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L)
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 693 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eisen(II)-chlorid Tetrahydrat
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102459100004027269903725
102459901204027269671754