Merck
44939
Sigma-Aldrich
Eisen(II)-chlorid Tetrahydrat
puriss. p.a., ≥99.0% (RT)
Synonym(e):
Eisenchlorür Tetrahydrat
About This Item
Lineare Formel:
FeCl2 · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.81
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdruck
10 mmHg ( 693 °C)
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.0% (RT)
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.001% total nitrogen (N)
pH-Wert
2.5 (20 °C, 100 g/L)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe3+: ≤2000 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
SMILES String
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChIKey
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
Eisen(II)-chlorid-Tetrahydrat kann wie folgt als Katalysator verwendet werden:
  • Lösungsmittelfreie Ritter-Reaktion von Nitrilen mit verschiedenen Halogenkohlenwasserstoffen zur Synthese von N-substituierten Amiden.
  • Synthese von Ketonen über indirekte Hydratation von Alkinen.
  • Stereoselektive Reduktion von α, β-ungesättigten Carbonylverbindungen zu den entsprechenden gesättigten Alkoholen in Gegenwart von Lithium und DTBB.
Es kann auch als Vorstufe zur Herstellung eines Eisen-Bisphosphin-Komplexes dienen, der für die Katalyse der Kumada­-Tamao-­Corriu-Kupplung verwendet werden kann.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Maren Depke et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 85(2), 140-150 (2013-12-19)
Throughout the world, infections caused by bacteria such as Staphylococcus aureus are a major cause of morbidity and mortality. In order to gain some understanding of the complicated physiological link between host and pathogen, modern techniques such as confocal microscopy
Hui Wei et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(6) (2020-04-05)
Ferrous ion co-catalyst enhancement of dilute-acid (DA) pretreatment of biomass is a promising technology for increasing the release of sugars from recalcitrant lignocellulosic biomass. However, due to the reductive status of ferrous ion and its susceptibility to oxidation with exposure
The crystal structure of iron (II) chloride tetrahydrate.
Penfold BR and Grigor JA.
Acta Crystallographica, 12(11), 850854-850854 (1959)
Electron microscopy study of CVT grown Fe-sulphides.
Zavasnik J and Recnik A.
Journal of Crystal Growth, 367, 18-23 (2013)
Jiangfei Meng et al.
Journal of food science, 77(1), C8-14 (2011-12-21)
Wines made from 3 spine grape (Vitis davidii Foex) genotypes-Junzi 1# (JZ 1#), Junzi 2# (JZ 2#), and Liantang (LT)-and Cherokee rose (Rosa laevigata Michx., CR) were evaluated for their phenolics composition and antioxidant activities by several assays, including 2,2'-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic