Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 118,00 | |
| 2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 249,00 |
Über diesen Artikel
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
potency
695 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
contains
Ethanol as stabilizer
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
solubility
8.7 g/L
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8%, 90-99.4% (GC) | assay ≥99.8% chloroform + ethanol basis | assay ≥99.8% (according to ACS), 99.0-99.4% (GC) |
| solubility 8.7 g/L | solubility - | solubility 8.7 g/L | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 60.5-61.5 °C (lit.) | bp 60.5-61.5 °C (lit.) | bp 60.5-61.5 °C (lit.) | bp 60.5-61.5 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3