Merck
1.07024
Supelco
Chloroform
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
TCM, Trichlormethan, Methantrichlorid, Methyltrichlorid, Methylidyntrichlorid, Trichlormethan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CHCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-663-8
NACRES:
NA.21
Qualität:
ACS reagent
Assay:
≥99.8% (according to ACS)
99.0-99.4% (GC)
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
Dampfdruck:
160 mmHg ( 20 °C)
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.1 (vs air)
Dampfdruck
160 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMPARTA®
Assay
≥99.8% (according to ACS)
99.0-99.4% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Verunreinigungen
≤0.00003% Free chlorine
≤0.001% Aldehydes and ketones (as C3H6O)
≤0.005% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.01% Water
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
clearAPHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−63 °C (lit.)
Dichte
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Pb: ≤0.000005%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChIKey
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
EMD Millipore bietet Lösungsmittel in EMPARTA-Qualität für routinemäßige Aufgaben in analytischen Laboren an. EMPARTA Lösungsmittel haben zwar weniger Testparameter als EMSURE, sind aber dennoch von hoher Qualität. EMPARTA Lösungsmittel erfüllen die ACS-Anforderungen, deshalb sind sie für zahlreiche analytische Anwendungen ideal.
Anwendung
  • Novel Approaches for the Analysis and Isolation of Benzylisoquinoline Alkaloids in Chelidonium majus.: Diese Studie stellt innovative Techniken unter Verwendung von Chloroform zur Extraktion und Analyse von Alkaloiden vor, die die Analysemethoden in der Heilpflanzenforschung voranbringen könnten (Ganzera et al., 2024).
  • Preparation and optimization of dummy molecularly imprinted polymer-based solid-phase extraction system for selective enrichment of p-toluene sulfonate esters genotoxic impurities.: Es wird ein polymerbasiertes Extraktionssystem unter Verwendung von Chloroform zur Aufreinigung komplexer Proben vorgestellt, mit dem die Spezifität und Effizienz des Schadstoffnachweises in Arzneimitteln verbessert werden (Shan et al., 2024).
  • Development of metabolome extraction strategy for metabolite profiling of skin tissue.: Diskutiert die Entwicklung eines Chloroform-basierten Extraktionsprotokolls für das umfassende Metaboliten-Profiling, das Fortschritte in der dermatologischen und kosmetischen Forschung ermöglicht (Kim et al., 2024).
  • Sample Preparation from Plant Tissue for Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS).: Beschreibt eine Methode zur Vorbereitung von Pflanzenproben unter Verwendung von Chloroform für die GC-MS-Analyse mit dem Ziel, die Genauigkeit und Zuverlässigkeit phytochemischer Analysen zu verbessern (Kumar et al., 2024).
  • Carotenoid Extraction from Plant Tissues.: Beschreibt Techniken zur Extraktion von Carotinoiden mit Chloroform und hebt dessen Effizienz und Wirksamkeit hervor, die für die Forschung in der Pflanzenbiochemie und Ernährungswissenschaft von entscheidender Bedeutung sein könnten (Kumar et al., 2024).
Verpackung
1.07024.2521: 2,5 l, Mindestbestellmenge: 4
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): 99,0–99,4 g/l
Gehalt (gemäß ACS): ≥ 99,8 %
Identität (IR): entspricht
Aussehen: klar
Farbe: ≤ 10 Hazen
Säure und Chlorid: entspricht
Freies Chlor: ≤ 0,00003 %
Carbonylverbindungen (als CO): ≤ 0,005 %
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Aldehyde und Ketone (als C₃H₆O): ≤ 0,001 %
Eignung zur Bestimmung mit Dithizon: entspricht
Pb (Blei): ≤ 0,000005 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,001 %
Wasser: ≤ 0,01 %
Stabilisiert mit 0,6–1,0 % Ethanol
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash