Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 0.5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 137,00 | |
| 25 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 4.640,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
30 g/L
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Features and Benefits
- Fast disintegration
- Rapid water absorption
- Good tablet dissolution for a wide variety of applications
- Does not contain peroxides – for better API stability
- Flexible in use
- Very well suited for direct compression, roller compaction, wet granulation and capsule technologies.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) liquid formulation |
| agency JP, Ph. Eur., NF | agency BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur. | agency BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur. | agency BP, JP, NF, Ph. Eur. |
| form fine powder | form fine powder | form fine powder | form fine powder |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
| solubility 30 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1023109025 | 04027269708948 |
| 1023100500 | 04027269708955 |