Fortfahren mit
1.00663
Parteck® LUB MST
(MAGNESIUM STEARATE VEGETABLE GRADE), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, FCC
Synonym(e):
PARTECK LUB MST
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H70MgO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
591.24
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
209-150-3
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
particle size
3-7 μm (d50)
pH
7 ( in H2O, slurry)
mp
140 °C
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC.[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChI key
HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
General description
Im Hinblick auf die Herausforderungen bei der Formulierung haben wir Particle-Engineering-Technologien eingesetzt, um funktionelle Hilfsstoffe speziell für feste Darreichungsformen zu entwickeln. Die einzigartigen Partikeleigenschaften der Produkte in unserem Parteck® Portfolio sind speziell auf herausragende Leistung in Tablettierungsprozessen, auf spezifische Technologien für die Wirkstoffverabreichung und auf eine Verbesserung der Löslichkeit ausgelegt.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Parteck® LUB ist eine Produktlinie unserer wirksamsten Gleitfähigkeitshilfsstoffe mit herausragender chargenübergreifender Konsistenz, mit denen Sie bei der Herstellung von Tabletten einen zuverlässigen Arbeitsablauf erzielen können. Parteck® LUB MST ist ein Magnesiumstearat pflanzlichen Ursprungs.
Features and Benefits
  • Konsistente Funktionalität und Leistung
  • Pflanzlicher Ursprung minimiert den regulatorischen Aufwand
  • Spezifizierte Partikelgröße und Oberfläche sorgen für eine zuverlässige Leistung
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.006641.036681.00490
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
agency
BP, JP, Ph. Eur., ChP, NF
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
agency
-
form
fine powder
form
fine powder
form
fine powder
form
fine powder
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
mp
140 °C
mp
140-160 °C
mp
164-169 °C
mp
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W209708-10KG-K04061838190918
W209708-SAMPLE-K04061837502521
W209708-1KG-K04061838256614
PHR1212-3X1.2ML04061834414605
1037011-3X1.2ML04061838670717
123226-100ML04061838722188
296295-5X1ML04061837532719
801452902504027269212612
96109-10ML-F04061833317341
296295-1L04061826649435
296295-2L04061826649442
296295-100ML04061826649428