Fortfahren mit
1.02083
Calcium chloride
fused, granular about 0.5-2.0 mm for elementary analysis
Synonym(e):
Calcium chloride, Calcium dichloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CaCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.98
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-140-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
Form:
solid
Solubility:
740 g/L
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
potency
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
772 °C
solubility
740 g/L
density
2.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Free alkali (as Ca(OH)₂): ≤ 1.0 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C10161.023791.02391
form
solid
form
granular
form
solid
form
solid
solubility
740 g/L
solubility
-
solubility
740 g/L
solubility
740 g/L
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
2.15 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
2.15 g/cm3 at 20 °C
density
2.15 g/cm3 at 20 °C
mp
772 °C
mp
772 °C (lit.)
mp
772 °C
mp
772 °C
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium chloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102083025004022536029054
102083100004022536029061