Fortfahren mit
1.02391
Calciumchlorid
anhydrous, granular ~ 2 - 6 mm
Synonym(e):
Calciumchlorid, Chlorcalcium, Calciumdichlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CaCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.98
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-140-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥95.0% (complexometric)
Form:
solid
Solubility:
740 g/L
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (complexometric)
form
solid
potency
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2)
pH
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
772 °C
solubility
740 g/L
density
2.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch): ≥95 %
freie Alkali (als Ca(OH)₂): ≤ 0,2 %
Wasseraufnahmekapazität (24 Stunden, 80 % relative Luftfeuchtigkeit): ≥ 20 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calciumchlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10043-52-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)