Fortfahren mit
1.01744
pH Cell Test, photometric
photometric, pH range 6.4-8.8, Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
280 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 119,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 119,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
pH-Küvettentest, photometric, pH range 6.4-8.8, Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 280 tests
analyte functional class(es)
pH
technique(s)
photometry: suitable
pH range
6.4-8.8
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disinfection control
drinking water
ground and surface water
mineral water
seawater
swimming pools
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Indicator)
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch pH-Wert 6,4–8,8 Spectroquant®
Dieser Spectroquant® pH-Küvettentest ermöglicht eine genaue die Bestimmung des pH-Werts im Bereich von pH 6,4 bis 8,8 in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: Eine nicht-chlorsensitive Phenolrot-Indikatorlösung, deren Farbe in Abhängigkeit vom pH-Wert von gelb zu rotviolett umschlägt. Die daraus resultierende Farbe wird photometrisch gemessen.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.006161.148331.00595
detection method
photometric (Indicator)
detection method
photometric (Phosphomolybdenum blue)
detection method
photometric (PAR)
detection method
photometric (DPD)
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Prove 100 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
pH range
6.4-8.8
pH range
-
pH range
-
pH range
-
analyte functional class(es)
pH
analyte functional class(es)
-
analyte functional class(es)
-
analyte functional class(es)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Comprehensive water analysis with Spectroquant® systems, test kits, and reference materials for accurate, reliable, and compliant results.
Verwandter Inhalt
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101744000104022536917559