Fortfahren mit
1.14833
Lead Cell Test, photometric
photometric, 0.10-5.00 mg/L (Pb), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Blei-Küvettentest, photometric, 0.10-5.00 mg/L (Pb), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests, 25 tests
specific analyte(s)
lead
measuring range
0.10-5.00 mg/L (Pb)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
cannabis testing
construction materials
drinking water
electroplating
food testing
ground and surface water
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (PAR)
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch 0,10–5,00 mg/l Pb Spectroquant®
Dieser Spectroquant® Blei-Küvettentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung der Blei(II)-Ionenkonzentration in wässrigen Proben. Zum Nachweis von nicht gelöstem oder komplexgebundenem Blei muss die Probe durch einen Aufschluss zersetzt werden.
Angewandtes Verfahren: In alkalischer Lösung reagieren Blei(II)-Ionen mit 4-(2’-Pyridylazo)resorcin (PAR), um einen roten Komplex zu bilden. Dieser wird photometrisch bestimmt.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant®Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
spleen, Thyroid
supp_hazards
Was ist los?
WGK 3
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)