Fortfahren mit
1.01574
Silbersulfatlösung 80 g/l
in sulfuric acid (D=1.84 g/ml) for COD determination acc. to DIN 38409-H 43-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 483,00
Über diesen Artikel
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
12352302
€ 483,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
technique(s)
photometry: suitable
density
1.88 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Konzentration (Ag₂SO₄): 78,8–81,2 g/l
Konzentration (H₂SO₄): 1665–1735 g/l
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.015171.04413
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
density
1.88 g/cm3 at 20 °C
density
1.84 g/cm3 at 20 °C
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101574100004022536022956