Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 264,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
form
liquid
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
technique(s)
photometry: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Konzentration (H₂SO₄): 173,0 - 180,0 g/l
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| pH 0.5 (20 °C in H2O) | pH - | pH - | pH 4 |
| density 1.3 g/cm3 at 20 °C | density 1.88 g/cm3 at 20 °C | density 1.84 g/cm3 at 20 °C | density - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. room temp |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
target_organs
Kidney
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-35-9
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1044131000 | 04022536051451 |