Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 set | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 574,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
47131905
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
Reagenzien und Zubehör für die Adsorption von Quecksilber
Analysis Note
Identität: entspricht
Zitronensäurelösung: etwa 20 %
Zitronensäurelösung: etwa 20 %
Legal Information
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder (or fine grains) | form - |
| particle size <63 μm | particle size <63 μm | particle size - | particle size - |
| technique(s) AAS: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. no temp limit | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chemizorb® Hg
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
hcodes
wgk
WGK 3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1125760001 | 04022536144061 |