Fortfahren mit
1.01516
Sulfuric acid
96%, Ultrapur
Synonym(e):
Schwefelsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 898,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-639-5
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
Assay:
96% (acidimetric)
Form:
liquid
€ 898,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Schwefelsäure 96 %, Ultrapur
agency
suitable for EPA 300
Quality Segment
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C), 1 mmHg ( 146 °C)
description
for inorganic trace analysis
assay
96% (acidimetric)
form
liquid
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OS(O)(=O)=O
cation traces
Ag: ≤50 ppt, Al: ≤200 ppt, As: ≤20 ppt, Au: ≤20 ppt, Ba: ≤200 ppt, Be: ≤20 ppt, Bi: ≤20 ppt, Ca: ≤1000 ppt, Cd: ≤20 ppt, Ce: ≤20 ppt, Co: ≤20 ppt, Cr: ≤200 ppt, Cu: ≤50 ppt, Dy: ≤20 ppt, Er: ≤20 ppt, Eu: ≤20 ppt, Fe: ≤500 ppt, Ga: ≤20 ppt, Gd: ≤20 ppt, Ge: ≤20 ppt, Hf: ≤10 ppt, Hg: ≤500 ppt, Ho: ≤20 ppt, In: ≤20 ppt, K: ≤500 ppt, La: ≤20 ppt, Li: ≤20 ppt, Lu: ≤20 ppt, Mg: ≤500 ppt, Mn: ≤20 ppt, Mo: ≤50 ppt, Na: ≤500 ppt, Nb: ≤20 ppt, Nd: ≤20 ppt, Ni: ≤100 ppt, Pb: ≤100 ppt, Pd: ≤50 ppt, Pr: ≤20 ppt, Pt: ≤20 ppt, Rb: ≤20 ppt, Sb: ≤20 ppt, Sc: ≤20 ppt, Se: ≤500 ppt, Sm: ≤20 ppt, Sn: ≤20 ppt, Sr: ≤20 ppt, Ta: ≤50 ppt, Tb: ≤20 ppt, Te: ≤50 ppt, Th: ≤10 ppt, Ti: ≤50 ppt, Tl: ≤20 ppt, Tm: ≤20.0 ppt, U: ≤10.00 ppt, V: ≤20 ppt, W: ≤100 ppt, Y: ≤10.0 ppt, Yb: ≤20.0 ppt, Zn: ≤200 ppt, Zr: ≤20.0 ppt
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • A novel premixing strategy for highly sensitive detection of nitrite on paper-based analytical devices: In dieser Studie wird eine neue Vormischmethode zur Verbesserung der Empfindlichkeit der Nitriterkennung mithilfe von N-(1-Naphthyl)-ethylendiamindihydrochlorid vorgestellt. Die Methode verbessert die Nachweisgrenzen und die Genauigkeit erheblich und ist somit ein wertvolles Hilfsmittel für verschiedene analytische Anwendungen (Xu et al., 2024).
  • Electrochemical Self-Assembled Gold Nanoparticle SERS Substrate Coupled with Diazotization for Sensitive Detection of Nitrite: In dieser Studie wird die Verwendung von N-(1-Naphthyl)-ethylendiamindihydrochlorid zur Erzeugung von Azoverbindungen, die sich auf der Oberfläche von AuNP/ITO, einem elektrochemisch selbstassemblierten Goldnanopartikelsubstrat, assemblieren, für die oberflächenverstärkte Raman-Spektroskopie (SERS), gekoppelt mit Diazotierung, zum Nachweis von Nitrit mit hoher Empfindlichkeit beschrieben (Han et al., 2022).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.007141.081311.00731
assay
96% (acidimetric)
assay
≥95% (acidimetric), 96%
assay
95.85-96.15% (alkalimetric)
assay
95-97% (alkalimetric)
agency
suitable for EPA 300
agency
suitable for EPA 300
agency
-
agency
reag. ISO
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schwefelsäure 96 %
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
PowerPoint Template
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101516025004022536022031
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf