Fortfahren mit
1.00714
Sulfuric acid
96%, Suprapur®
Synonym(e):
Schwefelsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonDarmstadt
€ 179,00
1 L
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonDarmstadt
€ 449,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-639-5
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
Assay:
≥95% (acidimetric), 96%
Form:
liquid
€ 179,00
Voraussichtlich HEUTE zu versendenDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Schwefelsäure 96 %, Suprapur®
agency
suitable for EPA 300
Quality Level
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C), 1 mmHg ( 146 °C)
description
for inorganic trace analysis
assay
≥95% (acidimetric), 96%
form
liquid
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 ppb, nitrate (NO3-): ≤200 ppb, phosphate (PO43-): ≤100 ppb
SMILES string
OS(O)(=O)=O
cation traces
Ag: ≤1.0 ppb, Al: ≤5.0 ppb, As: ≤0.5 ppb, Au: ≤0.5 ppb, Ba: ≤1.0 ppb, Be: ≤0.5 ppb, Bi: ≤0.5 ppb, Ca: ≤5.0 ppb, Cd: ≤1.0 ppb, Co: ≤0.5 ppb, Cr: ≤1.0 ppb, Cu: ≤0.5 ppb, Fe: ≤5.0 ppb, Ga: ≤0.5 ppb, Ge: ≤1.0 ppb, Hg: ≤2.0 ppb, In: ≤0.5 ppb, K: ≤2.0 ppb, Li: ≤0.5 ppb, Mg: ≤5.0 ppb, Mn: ≤0.5 ppb, Mo: ≤0.5 ppb, NH4+: ≤1.0 ppm, Na: ≤10.0 ppb, Ni: ≤2.0 ppb, Pb: ≤1.0 ppb, Pt: ≤0.5 ppb, Sb: ≤1.0 ppb, Se: ≤1.0 ppb, Sn: ≤1.0 ppb, Sr: ≤0.5 ppb, Ti: ≤1.0 ppb, Tl: ≤0.5 ppb, V: ≤0.5 ppb, Zn: ≤2.0 ppb, Zr: ≤0.5 ppb
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 95,0 %
Farbe: ≤ 10 Hazen
Chlorid (Cl): ≤ 100 ppb
Nitrat (NO₃): ≤ 200 ppb
Phosphat (PO₄): ≤ 100 ppb
Ag (Silber): ≤ 1,0 ppb
Al (Aluminium): ≤ 5,0 ppb
As (Arsen): ≤ 0,5 ppb
Au (Gold): ≤ 0,5 ppb
Ba (Barium): ≤ 1,0 ppb
Be (Beryllium): ≤ 0,5 ppb
Bi (Bismuth): ≤ 0,5 ppb
Ca (Calcium): ≤ 5,0 ppb
Cd (Cadmium): ≤ 1,0 ppb
Co (Cobalt): ≤ 0,5 ppb
Cr (Chrom): ≤ 1,0 ppb
Cu (Kupfer): ≤ 0,5 ppb
Fe (Eisen): ≤ 5,0 ppb
Ga (Gallium): ≤ 0,5 ppb
Ge (Germanium): ≤ 1,0 ppb
Hg (Quecksilber): ≤ 2,0 ppb
In (Indium): ≤ 0,5 ppb
K (Kalium): ≤ 2,0 ppb
Li (Lithium): ≤ 0,5 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 5,0 ppb
Mn (Mangan): ≤ 0,5 ppb
Mo (Molybdän): ≤ 0,5 ppb
NH₄ (Ammonium): ≤ 1,0 ppm
Na (Natrium): ≤ 10,0 ppb
Ni (Nickel): ≤ 2,0 ppb
Pb (Blei): ≤ 1,0 ppb
Pt (Platin): ≤ 0,5 ppb
Sb (Antimon): ≤ 1,0 ppb
Se (Selen): ≤ 1,0 ppb
Sn (Zinn): ≤ 1,0 ppb
Sr (Strontium): ≤ 0,5 ppb
Ti (Titan): ≤ 1,0 ppb
Tl (Thallium): ≤ 0,5 ppb
V (Vanadium): ≤ 0,5 ppb
Zn (Zink): ≤ 2,0 ppb
Zr (Zirconium): ≤ 0,5 ppb
Kaliumpermanganat reduzierende Substanzen (als SO₂): ≤ 2 ppm
Glührückstand: ≤ 2 ppm
Die Chargenwerte unterliegen den in diesem Konzentrationsbereich
unvermeidlichen Schwankungen.
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.120801.018331.00716
assay
≥95% (acidimetric), 96%
assay
≥98% (alkalimetric)
assay
95-97% (alkalimetric)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
agency
suitable for EPA 300
agency
-
agency
-
agency
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schwefelsäure 96 %
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100714025004022536009544
100714100004022536009551
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf