Fortfahren mit
792276
Silbernitrat
≥99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Salpetersäure Silber(I)-salz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 246,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
AgNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-853-9
MDL number:
Assay:
≥99.999% trace metals basis
Grade:
anhydrous
Form:
powder, solid
€ 246,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
5.8 (vs air)
assay
≥99.999% trace metals basis
form
powder, solid
reaction suitability
core: silver
impurities
≤10.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
212 °C (dec.) (lit.)
application(s)
PEM fuel cells
material synthesis precursor
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Application
Silver nitrate is a well established precursor for silver nanoparticles and photolysis catalysts.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
916404209139S6506
description
≥99.999% trace metals basis
description
99.995% trace metals basis
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
ReagentPlus®, ≥99.0% (titration)
form
solid, powder
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥99.999% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
anhydrous
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
mp
212 °C (dec.) (lit.)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
impurities
≤10.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
≤0.01% not HCl pptd., Free acid, passes test
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silbernitrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)