Fortfahren mit
1.01307
Titan yellow (C.I. 19540)
metal indicator, Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Titan yellow (C.I. 19540), Clayton yellow, Naphthamine G, Thiazole yellow
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H19N5Na2O6S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
695.72
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
217-377-4
NACRES:
NB.21
MDL number:
€ 80,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Titan yellow (C.I. 19540), indicator Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
form
solid
loss
≤8% loss on drying, 110°C
pH
5.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C (decomposition)
solubility
29 g/L
bulk density
310 kg/m3
λmax
398-402 nm (buffer pH 7.0)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c2[s]c(nc2ccc1C)c3ccc(cc3)N\N=N\c4ccc(cc4)c5[s]c6c(n5)ccc(c6[S](=O)(=O)[O-])C
InChI
1S/C28H21N5O6S4.2Na/c1-15-3-13-21-23(25(15)42(34,35)36)40-27(29-21)17-5-9-19(10-6-17)31-33-32-20-11-7-18(8-12-20)28-30-22-14-4-16(2)26(24(22)41-28)43(37,38)39;;/h3-14H,1-2H3,(H,31,32)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CZIRZNRQHFVCDZ-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (buffer pH 7.0): 398 - 402 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; buffer pH 7.0; calc. on dried substance): ≥ 350
Transition range: pH 12.0 - pH 13.0Yellow - orange
Loss on drying (110 °C): ≤ 8 %
Suitability as reagent (for magnesium): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
00298228478206865
Yellow 2G analytical standard
Supelco
00298
Yellow 2G
solubility
29 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
form
solid
form
-
form
solid
form
powder or crystals
bulk density
310 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101307002504022536889511