Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H10Cl2N4Na2O7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
551.29
NACRES:
NA.24
E Number:
E107
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
228-819-0
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].CC1=NN(C(=O)C1\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)c3cc(Cl)c(cc3Cl)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12Cl2N4O7S2.2Na/c1-8-15(20-19-9-2-4-10(5-3-9)30(24,25)26)16(23)22(21-8)13-6-12(18)14(7-11(13)17)31(27,28)29;;/h2-7,15H,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
InChI key
FTZLWXQKVFFWLY-LLIZZRELSA-L
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?