Fortfahren mit
1.01236
Agarose
for analytical nucleic acid electrophoresis
Synonym(e):
Agarose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 247,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 852,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41105317
EC Index Number:
232-731-8
NACRES:
NA.31
MDL number:
€ 247,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
mp
60-90 °C
bulk density
700 kg/m3
foreign activity
DNAses (Exo- and endonucleases), none detected, RNAse, none detected
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Analysis Note
Aussehen (Farbe): weiß
Aussehen (Beschreibung): Kristallpulver
Elektroendoosmose: 0,05–0,13
Gelierpunkt: 34–38 °C
Schwefel (als SO₄): ≤ 0,14 %
Sulfatasche (800  °C): ≤ 0,4 %
Trocknungsverlust (105 °C, 2 Std.): ≤ 7,0 %
Leistungstest (Nukleinsäureelektrophorese): entspricht
DNasen (Exo- und Endonukleasen): nicht nachweisbar
RNasen: nicht nachweisbar
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.168021.16801A2929
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
foreign activity
DNAses (Exo- and endonucleases), none detected, RNAse, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
DNase, RNase, NICKase, none detected
bulk density
700 kg/m3
bulk density
700 kg/m3
bulk density
700 kg/m3
bulk density
-
mp
60-90 °C
mp
60-90 °C
mp
60-90 °C
mp
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Learn how water impurities can affect DNA and RNA electrophoresis and blotting. High purity water purified using ultrafiltration is suitable for nucleic acid electrophoresis, Northern and Southern blotting.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101236050004022536721217
101236010004022536018539