Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 53,90 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 170,00 |
Über diesen Artikel
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
1.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (AT)
form
powder or crystals
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
4.5-5.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤2 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤2 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤2 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.021, λ: 280 nm Amax: ≤0.019
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form powder or crystals | form crystalline powder | form powder, crystals or chunks |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: soluble 100 mg/mL | solubility - | solubility - |
| assay ≥99.5% (AT) | assay ≥99.5% | assay ≥99.5% | assay ≥99.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade Molecular Biology | grade - | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade ACS reagent |
| impurities DNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, proteases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected | impurities - | impurities acidity or alkalinity, complies, bromides and iodides, complies, ≤0.005% insoluble matter | impurities ≤0.005% insolubles |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumchlorid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12125-02-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?