Fortfahren mit
1.01111
Reduzierstück aus Edelstahl
for 2" to S40 thread
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 242,00
€ 181,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41121815
€ 181,50
Listenpreis€ 242,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
fitting
for 2" to S40 thread
storage temp.
no temp limit
General description
Dieses Reduzierstück verbindet unsere Zylinder und Fässer mit einer G2-Öffnung mit Ausrüstungsteilen mit einem S40-Gewinde. Es ist mit einem G2- und einem S40-Außengewinde versehen.
von 2-Zoll- bis S40-Gewinde
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
902090901922902694
fitting
for 2" to S40 thread
fitting
for 2" to 3/4" thread
fitting
for S 56x4 to 2" thread (2" coarse to 2" fine thread)
fitting
for S40 to GL45
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Reduzierstück aus Edelstahl
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101111000104022536016085