Fortfahren mit
901922
Reducer (PE)
for S 56x4 to 2" thread (2" coarse to 2" fine thread)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,90
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121815
€ 58,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
fitting
for S 56x4 to 2" thread (2" coarse to 2" fine thread)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Special S40 bottle adapters made of PE provide all possible connection options for safe and reliable daily solvents handling. This adapter is equipped with S56x4 inner thread and G2 / 2" outer thread.
from S 56x4 to 2" thread (2" coarse to 2" fine thread)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
902694167207167206
description
for S 56x4 to 2" thread (2" coarse to 2" fine thread)
description
for S40 to GL45
description
-
description
-
fitting
for S 56x4 to 2" thread (2" coarse to 2" fine thread)
fitting
for S40 to GL45
fitting
-
fitting
-
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Reducer (PE)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)