Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 2.5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 488,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
material
aluminum oxide matrix, plastic support
form
powder
feature
binder Gypsum, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 2.5 kg
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
particle size
5-40 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
pH
7.6 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
2050 °C
density
4.0 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
General description
Application
- Matrix Solid-Phase Dispersion Coupled with HPLC-UV for Simultaneous Extraction, Purification and Determination of Six Lignans in Schisandra chinensis Fruits: In dieser Studie wird eine innovative Analysemethode vorgestellt, bei der Aluminiumoxid 60 G neutral als Teil des Matrix-Festphasendispersionsprozesses verwendet wird, was seine Effizienz bei komplexen Probenvorbereitungs- und Reinigungsprozessen in der analytischen Chemie unterstreicht (Song et al., 2022).
- Alumina physically loaded by thiosemicarbazide for selective preconcentration of mercury(II) ion from natural water samples: Untersucht den Einsatz von Aluminiumoxid zur Verbesserung der Spezifität und Effizienz der Abscheidung von Quecksilberionen aus Umweltproben, die für die Umweltüberwachung und Untersuchungen zur Umweltverschmutzung von entscheidender Bedeutung sind (Ahmed, 2008).
- Heterogeneous Fenton oxidation of Direct Black G in dye effluent using functional kaolin-supported nanoscale zero iron: Zeigt die katalytischen Fähigkeiten von Aluminiumoxid in fortgeschrittenen Oxidationsprozessen. Hier dient es als entscheidende Komponente bei der Behandlung von Industrieabfällen und ist für Chemiker von Bedeutung, die mit katalytischen Methoden zur Sanierung der Umweltverschmutzung arbeiten (Liu et al., 2014).
Analysis Note
pH-Wert: 7,0–8,5
d 10 (Laserbeugung, Größenverteilung): ≤ 5 µm
d 50 (Laserbeugung, Größenverteilung): ≤ 15 µm
d 90 (Laserbeugung, Größenverteilung): ≤ 30 µm
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| material aluminum oxide matrix, plastic support | material aluminum oxide matrix, plastic support | material silica gel 60 matrix | material silica gel 60 matrix |
| pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter |
| feature binder Gypsum, fluorescent indicator: no | feature binder Gypsum, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no | feature binder: no, fluorescent indicator: no |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| density 4.0 g/cm3 at 20 °C | density 4.0 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c