Fortfahren mit
1.07736
Kieselgel 60 H
for thin-layer chromatography
Synonym(e):
Kieselgel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 148,00
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 292,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
231-545-4
UNSPSC Code:
41115711
MDL number:
€ 148,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
silica gel 60 matrix
Quality Level
form
powder
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
feature
binder: no, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 25 kg
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
matrix
Silica gel base material
particle size
5-40 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
bulk density
200‑800 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Standardisierte Sorbenzien sorgen stets für hervorragende und zuverlässige Ergebnisse. Unser breites Produktspektrum erfüllt alle Anforderungen. Kieselgel 60 gilt als das vielseitigste Sorptionsmittel für die Dünnschicht-Chromatographie. Unsere Produktpalette von Kieselgel 60 umfasst verschiedene Qualitäten mit Partikelgrößen von 5–40 µm: Kieselgel mit Gipsbindemittel, Kieselgel ohne Bindemittel und Kieselgel mit Fluoreszenzindikator. Wir bieten auch hochwertiges Aluminiumoxid, mikrokristalline Cellulose und Kieselgur (auch Diatomeenerde genannt) an.
Application
  • Exploring the versatility of sulfur-containing heterocyclic metal complexes: Application in medical and prospects of visible-light-driven photocatalysis: Es werden die medizinischen und ökologischen Anwendungen schwefelhaltiger Metallkomplexe untersucht, die Potenzial in lichtgetriebenen Prozessen und therapeutischen Bereichen zeigen (Daisylet et al., 2024).
  • PAHs removal by soil washing with thiacalix[4]arene tetrasulfonate: Es wird die Verwendung schwefelbasierter Verbindungen bei Umweltsanierungsprozessen beschrieben, insbesondere zur Entfernung persistenter organischer Schadstoffe im Boden (Xing et al., 2024).
Analysis Note
pH-Wert (10 % Suspension): 6,5–7,5
Fe (Eisen): ≤ 0,02 %
Teilchengröße: 90 % <55 µm
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Die Daten zur Teilchengröße beziehen sich auf reines Kieselgel vor Zugabe von Additiven.
Other Notes
Ersetzt: 7736-9; 7736
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.077311.077301.07739
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
material
silica gel 60 matrix
material
silica gel 60 matrix
material
silica gel 60 matrix
material
silica gel 60 matrix
feature
binder: no, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Gypsum, fluorescent indicator
feature
binder: no, fluorescent indicator
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c