Fortfahren mit
1.01031
Aluminiumammoniumsulfat-Dodecahydrat
for analysis EMSURE® ACS
Synonym(e):
Aluminiumammoniumsulfat-Dodecahydrat, Ammoniumaluminiumsulfat, Ammoniumalaun
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH4Al(SO4)2 · 12 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
453.33
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-055-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-102.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
€ 106,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
2.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
bp
200 °C/1013 hPa
mp
93 °C
bulk density
700‑800 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, nitrate (NO3-): ≤0.001%
cation traces
As: ≤0.00005%, Ca: ≤0.05%, Cr: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0002%, K: ≤0.005%, Mn: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, heavy metals: ≤0.0005% ((ACS))
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Al]1(O[S](=O)(=O)O1)O[S](=O)(=O)[O-].[N+H4].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI key
WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Application
  • The Individual Differences in the Perception of Oral Chemesthesis Are Linked to Taste Sensitivity: Die Forschungsarbeit unterstreicht den Zusammenhang zwischen chemisch-ästhetischen Wahrnehmungen und Geschmacksempfindung und hebt die Rolle von Verbindungen wie Aluminiumammoniumsulfat in der Sensorik hervor, die bei der Anpassung von Verbraucherprodukten zur Verbesserung der Schmackhaftigkeit und Wirksamkeit nützlich sind (Sandell MA et al., 2021).
  • Compounding MgCl₂·6H₂O with NH₄Al(SO₄)₂·12H₂O or KAl(SO₄)₂·12H₂O to Obtain Binary Hydrated Salts as High-Performance Phase Change Materials: Demonstriert die Anwendung von Aluminiumammoniumsulfat bei der Herstellung effizienter Phasenwechselmaterialien für die Speicherung thermischer Energie, was auf eine breitere Anwendbarkeit in nachhaltigen Energielösungen hindeutet (Zhang Z et al., 2019).
  • Behavioral effects of long-term oral administration of aluminum ammonium sulfate in male and female C57BL/6J mice: Diese Tierstudie untersucht die langfristigen Auswirkungen des Verzehrs von Aluminiumammoniumsulfat und leistet einen Beitrag zu Sicherheitsbewertungen und Regulierungsstandards für seine Verwendung in Verbraucherprodukten (Miyakawa T et al., 2018).
  • The Revision of Aluminum-containing Food Additive Provisions in China: Erörtert regulatorische Änderungen und Sicherheitsbewertungen von aluminiumbasierten Zusatzstoffen wie Aluminiumammoniumsulfat in der Lebensmittelindustrie, die sich auf Formulierungs- und Compliance-Strategien auswirken (Zhang JB et al., 2016).
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch): 99,0–102,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Nitrat (NO₃): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,00005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,05 %
Cr (Chrom): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0002 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Mn (Mangan): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Entspricht ACS
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.010471.03776
form
solid
form
solid
form
solid
assay
99.0-102.0% (complexometric)
assay
99.0-100.5% (complexometric)
assay
99.0-102.0% (iodometric)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
mp
93 °C
mp
92.5 °C
mp
39-41 °C
pH
2.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
pH
3.0-3.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
1.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7784-26-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101031050004022536014739