Fortfahren mit
1.03776
Ammonium-Eisen(III)-Sulfat-Dodecahydrat
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Ammonium-Eisen(III)-Sulfat-Dodecahydrat, Eisenalaun, Eisenammoniumalaun, Ammoniumeisenalaun
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,10
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 383,00
12 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.260,00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.560,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)Fe(SO4)2 · 12H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
482.19
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-382-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-102.0% (iodometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
€ 71,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (iodometric)
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
1.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
39-41 °C
bulk density
750 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, nitrate (NO3-): ≤0.01%
cation traces
Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.001%, Fe2+: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, Mn: ≤0.005%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.0005%, Zn: ≤0.001%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])O.[S](=O)(=O)([O-])[O-].N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI key
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Analysis Note
Gehalt (iodometrisch): 99,0–102,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Nitrat (NO₃): ≤ 0,01 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,001 %
Fe II (Eisen II): ≤ 0,001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,01 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,001 %
Mn (Mangan): ≤ 0,005 %
Na (Natrium): ≤ 0,01 %
Pb (Blei): ≤ 0,0005 %
Zn (Zink): ≤ 0,001 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Other Notes
Ersetzt: FX0205; FX0205-1; FX0205-20; FX0205-3
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.03792
form
solid
form
solid
assay
99.0-102.0% (iodometric)
assay
99.0-101.5% (manganometric)
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, nitrate (NO3-): ≤0.01%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.002%
mp
39-41 °C
mp
39-41 °C (decomposition)
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-83-7
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
103776901204027269189068
103776100004022536044040
103776905004022536044071
103776500004022536044064
103776050004022536044026
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf