Fortfahren mit
1.00995
2-Propanol
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
EC Index Number:
200-661-7
UNSPSC Code:
12191502
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
43 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
pH
7 (20 °C)
transition temp
flash point 12 °C
density
0.786 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-25°C
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
2-Propanol wird als Lösungsmittel in einer Vielzahl von pharmazeutischen Herstellungsprozessen, zum Beispiel Tablettenbeschichtungen, Granulat und für die Mikrosphärenproduktion eingesetzt. Es wird auch als Lösungsmittel oder Co-Lösungsmittel in topischen Formulierungen eingesetzt.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.050081.00998PHR1072
2-Propanol EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00995
2-Propanol
2-Propanol suitable for preparative chromatography, EMPROVE® ESSENTIAL, BP, USP
SAFC
1.05008
2-Propanol
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
BP, Ph. Eur., USP
agency
-
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001728, traceable to USP 1570428
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
SupraSolv®
product line
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12.0 °C - closed cup
target_organs
Central nervous system
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100995100004022536013909
100995619004022536013992
100995250004022536013930
100995601004022536013978
100995991104054839111136
100995602504022536013985
100995918104054839520808
100995991204054839993305
100995999104061842495917
100995991004027269024949
100995995004022536934013
100995992004027269297503
100995990704065272394147
100995918004022536014012
100995999004054839155437