Merck
1.00998
Supelco
2-Propanol
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC) EDC and FID, SupraSolv®
Synonym(e):
sec-Propylalkohol, IPA, Isopropanol, Isopropylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
Beilstein:
635639
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-661-7
NACRES:
NA.03
Assay:
≥99.8% (GC)
Methode(n):
gas chromatography (GC): suitable
bp:
82 °C (lit.)
Dampfdruck:
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Produktbezeichnung
2-Propanol, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
SupraSolv®
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
750 °F
Wirksamkeit
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
2.0-12.7 %, 93 °C
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89.5 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 12 °C
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-25°C
SMILES String
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
SupraSolv ECD und FID wurden speziell für die Gaschromatographie in Kombination mit Elektroneneinfangdetektoren (ECD) und Flammenionisationsdetektoren (FID) entwickelt. SupraSolv-Lösungsmittel bieten das größte spezifizierte Retentionszeitfenster, eine klare Basislinie und ein minimales Signal-Rausch-Verhältnis. Dadurch sind zuverlässige und reproduzierbare Analyseergebnisse möglich.
Sonstige Hinweise
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Rechtliche Hinweise
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5