Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 52,40 | |
| 20 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 412,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
agency
BP, JP, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
≥96% (GC), 90.0-102.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
235 °C (DIN 51794)
bp
305-330 °C/1013 hPa
mp
46-52 °C
transition temp
flash point 155 °C (DIN 51758)
solubility
<0.0001 g/L
density
0.82 g/cm3 at 50 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI key
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products |
| agency BP, NF, JP, Ph. Eur. | agency - | agency - | agency traceable to Ph. Eur. C0990000, traceable to USP 1103003 |
| form solid | form - | form - | form - |
| assay ≥96% (GC), 90.0-102.0% (GC) | assay - | assay - | assay - |
| density 0.82 g/cm3 at 50 °C | density 0.818 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.818 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.818 g/mL at 25 °C (lit.) |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cetylalkohol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1009899024 | 04022536938042 |
| 1009891000 | 04022536013657 |