Fortfahren mit
1103003
USP
Cetylalkohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Hexadecanol, Cetylalkohol, Palmitylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 440,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)15OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.44
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1748475
€ 440,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
8.34 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 43 °C)
API family
cetyl alcohol
autoignition temp.
483 °F
expl. lim.
8 %
manufacturer/tradename
USP
bp
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
density
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C0990000PHR11331.00989
Cetyl alcohol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C0990000
Cetyl alcohol
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
vapor density
8.34 (vs air)
vapor density
8.34 (vs air)
vapor density
8.34 (vs air)
vapor density
-
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 43 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 43 °C)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 43 °C)
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert angeboten und wie von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDS) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der ausstellenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und herausgegeben.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der ausstellenden Arzneibuch-Kommission.
Application
Der USP-Referenzstandard Cetylalcohol ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Cetylesterwachs
  • Cetostearylalkohol
  • Hydrogeniertes Lanolin
  • Natriumcetostearylsulfat
  • Oleylalkohol
  • Stearylalkohol
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jeglicher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Comparable product
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cetostearyl Alcohol
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 48(4), 5702-5702 (2015)
Cetyl alcohol
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 46(3), 5705-5705 (2020)
Cetyl Esters Wax
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(5), 5706-5706 (2018)
Yoshinori Onuki et al.
Drug development and industrial pharmacy, 40(7), 937-943 (2013-05-02)
A non-destructive method for monitoring creaming of emulsion-based formulations is in great demand because it allows us to understand fully their instability mechanisms. This study was aimed at demonstrating the usefulness of magnetic resonance (MR) techniques, including MR imaging (MRI)
Mahmoud Mokhtar Ibrahim et al.
Drug development and industrial pharmacy, 40(6), 765-773 (2013-04-11)
In this study, unilamellar liposomal vesicles of diltiazem HCl (DH) were prepared using either reversed phase evaporation (REV) or proliposome methods. Soya phosphatidylcholine (SPC) was used for preparing the liposomes, and the vesicles were rigidified using cholesterol (Chol) or cetyl
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1103003-100MG04061838695659