Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Diethylether, EMPLURA®
vapor density
2.6 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
587 hPa ( 20 °C)
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
320 °F
potency
1215 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36.5 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.00003% Peroxide (as H2O2), ≤0.002% Free acid (as CH3COOH), ≤0.2% Water
refractive index
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
transition temp
flash point -40 °C
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Application
- Determination of chloropropanol esters and glycidyl esters in nutritional foods by gas chromatography-tandem mass spectrometry based on acid hydrolysis and solid-phase extraction: In dieser Studie wird eine innovative Methode zum Nachweis toxischer Schadstoffe in Lebensmitteln vorgestellt, bei der Gaschromatographie mit Diethylether als Hauptlösungsmittel für die Probenvorbereitung eingesetzt wird (Li et al., 2024).
- Cloning, Expression, Characterization and Immobilization of a Recombinant Carboxylesterase from the Halophilic Archaeon, Halobacterium salinarum NCR-1: In dieser Studie wird die Verwendung von Diethylether bei der Aufreinigung von Enzymen aus extremen Umgebungen beschrieben, um biotechnologische Anwendungen zu verbessern (Ortega-de la Rosa et al., 2024).
- Chemical composition and antimicrobial study of Crossobamon orientalis body oil: Diese Studie hebt die Rolle von Diethylether bei der Extraktion und Analyse der chemischen Bestandteile biologischer Proben hervor und liefert Erkenntnisse über antimikrobielle Eigenschaften (Ahmad et al., 2024).
- A Static Headspace Gas Chromatography Method for Quantitation of Residual Solvents in Nanoformulations: Diese Studie stellt eine methodische Weiterentwicklung in der analytischen Chemie vor, bei der Diethylether zur Quantifizierung von Lösungsmittelrückständen in pharmazeutischen Präparaten verwendet wird, um die Sicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten (Kattel und Clogston, 2024).
Packaging
Analysis Note
Identität (IR): entspricht
Freie Säure (als CH₃COOH): ≤ 0,002 %
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,713 - 0,716
Peroxid (als H₂O₂): ≤ 0,00003 %
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Wasser: ≤ 0,2 %
Stabilisiert mit 5 - 10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| assay ≥99% (GC) | assay - | assay ≥98% (GC) | assay ≥99.5% (GC) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 0.706 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.706 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.706 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.706 g/mL at 25 °C (lit.) |
| impurities ≤0.00003% Peroxide (as H2O2), ≤0.2% Water, ≤0.002% Free acid (as CH3COOH) | impurities - | impurities - | impurities acidic reac. Impurities, in accordance, aldehydes, in accordance, residual solvents, in accordance, ≤0.0002% peroxides (as H2O2), ≤0.002% free acid (as CH3COOH), ≤0.002% non-volatile matter, ≤0.2% water (Karl Fischer) |
| vapor pressure 587 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 587 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 587 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylether
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-40.0 °F - closed cup
flash_point_c
-40 °C - closed cup
Protokolle
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1009231000 | 04022536011943 |
| 1009235000 | 04022536011967 |
| 1009236025 | 04022536011998 |