Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor pressure
19-50 kPa ( 25 °C)
Quality Level
product line
EMPLURA®
autoignition temp.
>200 °C
potency
16750 mg/kg LD50, oral (Rat), 3350 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-8.3 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH), ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.001%
kinematic viscosity
0.4-0.7 cSt(20 °C)
bp
50-70 °C/1013 hPa
mp
<-20 °C
transition temp
flash point -20 °C
density
0.65-0.7 g/cm3 at 15 °C
storage temp.
2-30°C
General description
Analysis Note
Siedebereich (50–70°C): ≥ 90 % (v/v)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,654–0,670
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 0,001 %
Wasser: ≤ 0,01 %
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| vapor pressure 19-50 kPa ( 25 °C) | vapor pressure 60 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 30-40 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 350 hPa ( 20 °C) |
| autoignition temp. >200 °C | autoignition temp. 250 °C | autoignition temp. 250 °C | autoignition temp. 250 °C (DIN 51794) |
| density 0.65-0.7 g/cm3 at 15 °C | density 0.69 g/cm3 at 20 °C | density 0.70 g/cm3 at 20 °C | density 0.645-0.665 g/cm3 at 15 °C |
| bp 50-70 °C/1013 hPa | bp 80-100 °C/1013 hPa | bp 100-125 °C/1013 hPa | bp 40-60 °C/1013 hPa |
| expl. lim. 1.2-8.3 % (v/v) | expl. lim. 1.0-6.5 % (v/v) | expl. lim. 0.8-6.5 % (v/v) | expl. lim. 0.8-7.4 % (v/v) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
<-31.0 °F
flash_point_c
< -35 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64742-49-0
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1009101000 | 04022536011684 |
| 1009106025 | 04022536011721 |
| 1009105000 | 04022536011691 |