Merck
1.01772
Petroleumbenzin Siedebereich 40–60°C
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonym(e):
Petrolether, Petroleumbenzin, Petrolether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
2.5 L
€ 175,00
4 L
€ 282,00
€ 175,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
12191502
Technique(s):
gas chromatography (GC): suitable
Bp:
40-60 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
350 hPa ( 20 °C)
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
350 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
SupraSolv®
form
liquid
autoignition temp.
250 °C (DIN 51794)
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-7.4 % (v/v)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
kinematic viscosity
0.45 cSt(20 °C)
bp
40-60 °C/1013 hPa
mp
<-80 °C
transition temp
flash point <-21 °C
density
0.645-0.665 g/cm3 at 15 °C
storage temp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1.017811.017731.00915
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
250 °C (DIN 51794)
autoignition temp.
250 °C
autoignition temp.
280 °C
autoignition temp.
245 °C
bp
40-60 °C/1013 hPa
bp
100-125 °C/1013 hPa
bp
40-80 °C/1013 hPa
bp
<40 °C/1013 hPa
vapor pressure
350 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
30-40 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
400 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
General description
SupraSolv ECD und FID wurde speziell für die Gaschromatographie in Kombination mit ECD (Elektroneneinfangdetektoren) und FID (Flammenionisationsdetektoren) entwickelt. SupraSolv-Lösungsmittel bieten das größte spezifizierte Retentionszeitfenster, eine klare Basislinie und ein minimales Signal-Rausch-Verhältnis. Dadurch sind zuverlässige und reproduzierbare Analyseergebnisse möglich.
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-7.6 °F
flash_point_c
-22 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Spectrophotometric method to determine hydroxyproline content in meat and meat products to assess collagen content and evaluate meat quality.